N,O-Bis-(trimethylsilyl)-trifluoracetamide : chlorotrimethylsilane : 1-(trimethylsilyl)imidazole (BSTFA/TMCS/TMSI) mixture 3:3:2 (v/v/v) silylating mixture III, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Codice catalogo 85433-10ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:10 mL
- Seq:2275
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
ADR:8 (3),II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Punto di infiammabilità:3 °C
UN:2924
:GHS02
:GHS05
:GHS07
temperatura di conservazione:Refrigerata
:25561-30-2