Set di camici da laboratorio per visitatori
Catalog # 113-9288
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Taglia dell'abbigliamento:XL
- Tipo di chiusura:Con bottoni
- Applicazioni per abiti:Laboratory
- Genere:Unisex
- Tasche:senza tasche
- Colore:bianco
- Conf:200
Specifications
About this item
Il set di camici da laboratorio per visitatori consiste in un camice bianco in LDPE, una cuffia con elastico, una maschera facciale in carta e due copriscarpe in CPE.
- Nessuna tasca
- Con bottone e colletto
Packaging: 50 set per scatola dispenser, 4 scatole per confezione.