Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, PIPETMAN®
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, PIPETMAN®
Nome del fornitore:   GILSON
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, PIPETMAN®
Nome del fornitore:  GILSON
Certificates
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, PIPETMAN®
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, PIPETMAN®
24 varianti
Product Details & Documents
PIPETMAN®, recognized as the pipetting standard for its reliability and proven durability, is a fully adjustable, air-displacement pipette that uses disposable tips. PIPETMAN combines legendary accuracy, precision, and durability with easy pipetting and handling. The pipettes come in a large range of volumes with reduced pipetting forces for hours of comfortable pipetting.
  • Legendary performance
  • Easy pipetting
  • Built-to-last and convenient
  • Simple to maintain
Accurate and precise, PIPETMAN air-displacement pipettes are recognized as one of the world standard. They come in a large range of volumes, including single and multichannel models, allowing you to handle various sample types with confidence. PIPETMAN feels like PIPETMAN® Classic but with lower forces for enhanced pipetting habits with a standard pipette. Made of PVDF and stainless steel, PIPETMAN offers premium durability. Built-to-last, it is the economical solution for years of pipetting. Routine cleaning and maintenance are all that is required to keep PIPETMAN in top condition for years. The PIPETMAN design allows for easy access to user-serviceable parts, along with a fully autoclavable tip holder and ejector.
Ordering information: Models equipped with a tip ejector are only sold with a stainless steel tip ejector. Plastic tip ejectors are available in the accessories.
Product Family Options
8-Channel
Informazioni sul prodotto
  • Volume
    Accuratezza
    Imprecisione
    Codice colore
    Per puntali
    Disponibilità
    Price
  • P8x10
    1 - 10 µl
    ±0,08 - ±0,20 µl
    ≤ 0,05 - ≤ 0,10 µl
    rosso
    D10 / DL10 / DF10 / DFL10
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’052.00
    SFr. 1’052.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’052.00
  • P8x20
    2 - 20 µl
    ±0,10 - ±0,40 µl
    ≤ 0,08 - ≤ 0,20 µl
    beige
    DL10 / DFL10 / D200 / D30
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’052.00
    SFr. 1’052.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’052.00
  • P8x200
    20 - 200 µl
    ±0,50 - ±2,00 µl
    ≤ 0,25 - ≤ 0,50 µl
    giallo
    D200 / DF200 / D300 / DF300
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’052.00
    SFr. 1’052.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’052.00
  • P8x300
    30 - 300 µl
    ±1,00 - ±3,00 µl
    ≤ 0,35 - ≤ 1,00 µl
    verde
    D200 / DF200 / D300 / DF300
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’052.00
    SFr. 1’052.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’052.00
12-Channel
Informazioni sul prodotto
  • Volume
    Accuratezza
    Imprecisione
    Codice colore
    Per puntali
    Disponibilità
    Price
  • P12x10
    1 - 10 µl
    ±0,08 - ±0,20 µl
    ≤ 0,05 - ≤ 0,10 µl
    rosso
    D10 / DL10 / DF10 / DFL10
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’163.00
    SFr. 1’163.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’163.00
  • P12x20
    2 - 20 µl
    ±0,10 - ±0,40 µl
    ≤ 0,08 - ≤ 0,20 µl
    beige
    DL10 / DFL10 / D200 / D30
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’163.00
    SFr. 1’163.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’163.00
  • 613-7157
    P12x200
    P12x200
    20 - 200 µl
    ±0,50 - ±2,00 µl
    ≤ 0,25 - ≤ 0,50 µl
    giallo
    D200 / DF200 / D300 / DF300
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’163.00
    SFr. 1’163.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’163.00
  • 613-7159
    P12x300
    P12x300
    30 - 300 µl
    ±1,00 - ±3,00 µl
    ≤ 0,35 - ≤ 1,00 µl
    verde
    D200 / DF200 / D300 / DF300
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’163.00
    SFr. 1’163.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’163.00
COFRAC
Informazioni sul prodotto
  • Volume
    Accuratezza
    Imprecisione
    Codice colore
    Per puntali
    Disponibilità
    Price
  • GILSF144068CG
    P8x10, 3×4 measurements
    P8x10, 3×4 measurements
    1 - 10 µl
    ±0,08 - ±0,20 µl
    ≤ 0,05 - ≤ 0,10 µl
    rosso
    D10 / DL10 / DF10 / DFL10
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • GILSF144068C
    P8x10, 3×10 measurements
    P8x10, 3×10 measurements
    1 - 10 µl
    ±0,08 - ±0,20 µl
    ≤ 0,05 - ≤ 0,10 µl
    rosso
    D10 / DL10 / DF10 / DFL10
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • GILSF144069CG
    P12x10, 3×4 measurements
    P12x10, 3×4 measurements
    1 - 10 µl
    ±0,08 - ±0,20 µl
    ≤ 0,05 - ≤ 0,10 µl
    rosso
    D10 / DL10 / DF10 / DFL10
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • GILSF144069C
    P12x10, 3×10 measurements
    P12x10, 3×10 measurements
    1 - 10 µl
    ±0,08 - ±0,20 µl
    ≤ 0,05 - ≤ 0,10 µl
    rosso
    D10 / DL10 / DF10 / DFL10
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • GILSF144070CG
    P8x20, 3×4 measurements
    P8x20, 3×4 measurements
    2 - 20 µl
    ±0,10 - ±0,40 µl
    ≤ 0,08 - ≤ 0,20 µl
    beige
    DL10 / DFL10 / D200 / D30
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • GILSF144070C
    P8x20, 3×10 measurements
    P8x20, 3×10 measurements
    2 - 20 µl
    ±0,10 - ±0,40 µl
    ≤ 0,08 - ≤ 0,20 µl
    beige
    DL10 / DFL10 / D200 / D30
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • GILSF144071CG
    P12x20, 3×4 measurements
    P12x20, 3×4 measurements
    2 - 20 µl
    ±0,10 - ±0,40 µl
    ≤ 0,08 - ≤ 0,20 µl
    beige
    DL10 / DFL10 / D200 / D30
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • GILSF144071C
    P12x20, 3×10 measurements
    P12x20, 3×10 measurements
    2 - 20 µl
    ±0,10 - ±0,40 µl
    ≤ 0,08 - ≤ 0,20 µl
    beige
    DL10 / DFL10 / D200 / D30
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • GILSF144072CG
    P8x200, 3×4 measurements
    P8x200, 3×4 measurements
    20 - 200 µl
    ±0,50 - ±2,00 µl
    ≤ 0,25 - ≤ 0,50 µl
    giallo
    D200 / DF200 / D300 / DF300
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • GILSF144072C
    P8x200, 3×10 measurements
    P8x200, 3×10 measurements
    20 - 200 µl
    ±0,50 - ±2,00 µl
    ≤ 0,25 - ≤ 0,50 µl
    giallo
    D200 / DF200 / D300 / DF300
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • GILSF144073CG
    P12x200, 3×4 measurements
    P12x200, 3×4 measurements
    20 - 200 µl
    ±0,50 - ±2,00 µl
    ≤ 0,25 - ≤ 0,50 µl
    giallo
    D200 / DF200 / D300 / DF300
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • GILSF144073C
    P12x200, 3×10 measurements
    P12x200, 3×10 measurements
    20 - 200 µl
    ±0,50 - ±2,00 µl
    ≤ 0,25 - ≤ 0,50 µl
    giallo
    D200 / DF200 / D300 / DF300
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • GILSF144074CG
    P8x300, 3×4 measurements
    P8x300, 3×4 measurements
    30 - 300 µl
    ±1,00 - ±3,00 µl
    ≤ 0,35 - ≤ 1,00 µl
    verde
    D200 / DF200 / D300 / DF300
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • GILSF144074C
    P8x300, 3×10 measurements
    P8x300, 3×10 measurements
    30 - 300 µl
    ±1,00 - ±3,00 µl
    ≤ 0,35 - ≤ 1,00 µl
    verde
    D200 / DF200 / D300 / DF300
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • GILSF144075CG
    P12x300, 3×4 measurements
    P12x300, 3×4 measurements
    30 - 300
    ±1,00 - ±3,00 µl
    ≤ 0,35 - ≤ 1,00 µl
    verde
    D200 / DF200 / D300 / DF300
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • GILSF144075C
    P12x300, 3×10 measurements
    P12x300, 3×10 measurements
    30 - 300 µl
    ±1,00 - ±3,00 µl
    ≤ 0,35 - ≤ 1,00 µl
    verde
    D200 / DF200 / D300 / DF300
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Rotating pipette stand, CARROUSEL™, for 7 Gilson pipettes (except Pipetman Concept®)
    Rotating pipette stand, CARROUSEL™, for 7 Gilson pipettes (except Pipetman Concept®)
    612-1816
    bianco
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 183.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Angled pipette stand, TRIO™, for 3 Gilson pipettes (except Pipetman Concept®)
    Angled pipette stand, TRIO™, for 3 Gilson pipettes (except Pipetman Concept®)
    GILSF161405
    traslucido
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 136.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Pipette holder, SINGLE™, for one Gilson pipette, can be stucked to any smooth, dry surface or fastened with screws
    Pipette holder, SINGLE™, for one Gilson pipette, can be stucked to any smooth, dry surface or fastened with screws
    GILSF161406
    bianco
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 30.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Plastic ejector for P20
    Plastic ejector for P20
    GILSF107028
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 13.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Plastic ejector for P2/P10 with adapter
    Plastic ejector for P2/P10 with adapter
    GILSF107027
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 18.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Plastic ejector for P1000
    Plastic ejector for P1000
    GILSF107031
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 14.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Plastic ejector for P200
    Plastic ejector for P200
    GILSF107030
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 13.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Plastic ejector for P100
    Plastic ejector for P100
    GILSF107029
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 13.70