Orders LinkContactUsLinkComponent
Tute, PP/PE, con cappuccio
Tute, PP/PE, con cappuccio
bianco, M
Catalog # 113-9303
Supplier:   VWR Collection
Tute, PP/PE, con cappuccio
Catalog # 113-9303
Supplier:  VWR Collection
Tute, PP/PE, con cappuccio
Tute, PP/PE, con cappuccio
bianco, M
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Tute in PE con PP laminato.
  • Con cappuccio
  • Vita, polsi e caviglie elasticizzati
  • Chiusura a zip anteriore
  • Senza lattice
Peso: 40 g/m²
Colore: bianco/blu.
Packaging: Un pezzo per sacchetto e 50 pezzi per confezione.
Specifications
  • Taglia dell'abbigliamento:
    M
  • Colore:
    bianco
  • Cat. No.:
    113-9303
  • Peso:
    40 g/m²
  • Applicazioni per abiti:
    General Purpose|Industrial