PAHs (low level) - WP, proficiency testing material, Supelco®
PAHs (Low Level) - WP, Proficiency Testing Material, Concentrate for dilution to 1L, 2 mL
Codice catalogo PE1223-2ML
Nome del fornitore: Merck
PAHs (low level) - WP, proficiency testing material, Supelco®
Codice catalogo PE1223-2ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:Concentrate for dilution to 1L
- Conf:2 mL
- Descrizione:PAHs (Low Level) - WP
- Tipo:Proficiency Testing Material