Supelco® Organic Reference Standard, BTEX Solution
Nome del fornitore: Merck
Informazioni su questo articolo
- GHS signal: GHS08
Attenzione: P201 - P202 - P280 - P308 + P313 - P405 - P501
2 varianti
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS08
Attenzione: P201 - P202 - P280 - P308 + P313 - P405 - P501
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
- Catalog No:
- 43728-1ML
- 43728-10X1ML
- M-Clarity quality level:
- MQ100
- MQ100
- Densità:
- 1,099 g/ml at 20 °C
- 1,099 g/ml at 20 °C
- Descrizione classe di pericolo:
- H340 - H350
- H340 - H350
- Punto di infiammabilità:
- Not applicable
- Not applicable
- Condizioni di spedizione:
- STD
- STD
- Condizioni di conservazione:
- 2...8 °C
- 2...8 °C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- StandardConfDisponibilitàPrice
- 43728-1MLBTEX SolutionSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.43728-1MLM-Clarity quality levelMQ100Densità1,099 g/ml at 20 °CDescrizione classe di pericoloH340 - H350Punto di infiammabilitàNot applicableCondizioni di spedizioneSTDCondizioni di conservazione2...8 °C - 43728-10X1MLBTEX SolutionSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.43728-10X1MLM-Clarity quality levelMQ100Densità1,099 g/ml at 20 °CDescrizione classe di pericoloH340 - H350Punto di infiammabilitàNot applicableCondizioni di spedizioneSTDCondizioni di conservazione2...8 °C