Supelco® Organic Reference Standard, PCB standard solution 7
Catalog # 36989-2ML
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Conf:2 mL
- Standard:Analytical standard
- Descrizione:PCB standard solution 7
- Condizioni di conservazione:No temperature limit
- Descrizione classe di pericolo:H225 - H304 - H315 - H336 - H373 - H410
- Condizioni di spedizione:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):PCB No 28, 52, 101, 138, 153, 180, 209 solution
- Punto di infiammabilità:4 °C - closed cup
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
Caution: P210 - P273 - P301 + P310 + P331 - P302 + P352 - P314