Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, trans-1,3-Dichloropropene, analytical standard, Supelco®
Organic reference standard, trans-1,3-Dichloropropene, analytical standard, Supelco®
Codice catalogo 47793.
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Organic reference standard, trans-1,3-Dichloropropene, analytical standard, Supelco®
Codice catalogo 47793.
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  

Specifiche

  • Conf:
    1
  • Standard:
    Analytical standard
  • CAS No.:
    10061-02-6
  • Descrizione:
    trans-1,3-Dichloropropene
  • Formula:
    C₃H₄Cl₂
  • Temperatura di conservazione:
    −20 °C
  • Descrizione:
    trans-1,3-Dichloropropene
  • Pk Info:
    100 mg/ampule

Specifiche

Informazioni su questo articolo