Pesticide reference standard, Pyrithiobac, analytical standard, Supelco®
Codice catalogo 09163-100MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:100 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:123342-93-8
- Descrizione:Pyrithiobac
- Punto di fusione:157...163 °C
- Formula:C₁₃H₁₁ClN₂O₄S
- Descrizione:Pyrithiobac
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Packaging: Bottomless glass bottles are inserted with fused cone.