Supelco® Organic Reference Standard, Perfluorotetradecanoic acid
Codice catalogo 80312-50MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:50 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:376-06-7
- Descrizione:Perfluorotetradecanoic acid
- Condizioni di conservazione:2...30 °C
- Descrizione classe di pericolo:H302 + H332 - H351 - H360D - H362 - H372
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD00153263
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):PFAS
- Punto di fusione:130 - 135 °C (lit.)
- Formula:CF₃(CF₂)₁₂CO₂H
- Peso molecolare:714,11
- Punto di ebollizione:270 °C/740 mmHg (lit.)
Specifiche
Informazioni su questo articolo
- GHS signal: GHS05
Caution: P202 - P260 - P263 - P301 + P312 - P304 + P340 + P312 - P308 + P313