Supelco® Organic Reference Standard, Pentadecafluorooctanoic acid ammonium salt
Catalog # 91967-50MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Conf:50 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:3825-26-1
- Descrizione:Pentadecafluorooctanoic acid ammonium salt
- Environmentally Preferable:
- Condizioni di conservazione:2...30 °C
- Descrizione classe di pericolo:H302 - H318 - H331 - H351 - H360 - H362 - H372
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD00042599
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Ammonium pentadecafluorooctanoate; Perfluorocaprylic acid ammonium salt; Perfluorooctanoic acid ammonium salt
- Formula:CF₃(CF₂)₆COONH₄
- Peso molecolare:431,10
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS06, GHS08, GHS05
Caution: P260 - P263 - P280 - P304 + P340 + P311 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313