Organic reference standard, Octocrylene, analytical standard, Supelco®
02343-1ML
: Merck
:
- Conf:1 mL
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:6197-30-4
- Descrizione:Octocrylene
- Punto di fusione:–10 °C (lit.)
- Formula:C₂₄H₂₇NO₂
- Descrizione:Octocrylene
- Punto di ebollizione:218 °C/1.5 mm Hg (lit.)