Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Nonylphenol Monoethoxylate Solution
Supelco® Organic Reference Standard, Nonylphenol Monoethoxylate Solution
Catalog # 32894-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Nonylphenol Monoethoxylate Solution
Catalog # 32894-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • Conf:
    1 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • Descrizione:
    Nonylphenol monoethoxylate solution
  • Seq:
    01
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    H225 - H319 - H336
  • Condizioni di spedizione:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    NP-1EO technical
  • Formula:
    C₁₇H₂₈O₂
  • Temperatura di conservazione:
    −20 °C
  • Punto di infiammabilità:
    –17 °C - closed cup

Specifications

About this item

  • GHS signal: GHS02, GHS07
Caution: P210 - P233 - P240 - P241 - P242 - P305 + P351 + P338