Supelco® Organic Reference Standard, N-Nitrosodi-n-butylamine solution
Codice catalogo 48320-U
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:2000 μg/ml in methylene chloride
- Conf:1
- Standard:Certified reference material
- CAS No.:924-16-3
- Descrizione:N-Nitrosodi-n-butylamine solution
- Condizioni di conservazione:2...30 °C
- Descrizione classe di pericolo:H315 - H319 - H336 - H351
- Condizioni di spedizione:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Dibutyl nitrosamine
Specifiche
Informazioni su questo articolo
- GHS signal: GHS08
Caution: P202 - P261 - P264 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313