Supelco® Organic Reference Standard, Monononadecanoin
Catalog # 02193-25MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Conf:25 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:112340-30-4
- Descrizione:Monononadecanoin
- Condizioni di conservazione:2...30 °C
- Condizioni di spedizione:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Glyceryl monononadecanoate
- Formula:C₂₂H₄₄O₄
- Peso molecolare:372,58
- Punto di infiammabilità:Not applicable