Supelco® Organic Reference Standard, Glycidamide
Codice catalogo 04704-100MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:100 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:5694-00-8
- Descrizione:Glycidamide
- Environmentally Preferable:
- Condizioni di conservazione:2...8 °C
- Descrizione classe di pericolo:H302 - H315 - H317 - H319 - H335 - H350
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD00468053
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):2,3-Epoxypropanamide; Oxiranecarboxamide
- Formula:C₃H₅NO₂
- Peso molecolare:87,08
- Temperatura di conservazione:2...8°C
- Punto di infiammabilità:Not applicable
Specifiche
Informazioni su questo articolo
- GHS signal: GHS08, GHS07
Caution: P201 - P280 - P301 + P312 + P330 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313