Supelco® Organic Reference Standard, Erucamide
Erucamide, Analytical standard, 25 mg
Codice catalogo 90082-25MG
Nome del fornitore: Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Erucamide
Codice catalogo 90082-25MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS07
Specifiche
Specifiche
- Conf:25 mg
- Standard:Analytical standard
- Descrizione:Erucamide
- Peso molecolare:337,58
- Cat. No.:90082-25MG
- M-Clarity quality level:MQ100
- Formula:CH₃(CH₂)₇CH=CH(CH₂)₁₁CONH₂
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- N. MDL:MFCD00882379
- Punto di fusione:75 - 85 °C; 79 - 81 °C (lit.)
- Condizioni di spedizione:WICE
- Synonym(s):cis-13-Docosenoamide; Erucamide
- CAS No.:112-84-5