Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Supelco® Organic Reference Standard, Dimethyl Carbonate
  13259-100MG
 :  Merck
 :  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Dimethyl Carbonate
  13259-100MG
 :  Merck
 :  

 

  • Conf:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • CAS No.:
    616-38-6
  • Descrizione:
    Dimethyl carbonate
  • Condizioni di conservazione:
    RT
  • Descrizione classe di pericolo:
    H225
  • Condizioni di spedizione:
    STD
  • N. MDL:
    MFCD00008420
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Carbonic acid dimethyl ester
  • Punto di fusione:
    2...4 °C (lit.)
  • Formula:
    (CH₃O)₂CO
  • Peso molecolare:
    90,08
  • Densità:
    1,069 g/ml at 25 °C (lit.)
  • Punto di infiammabilità:
    16 °C - closed cup
  • Punto di ebollizione:
    90 °C (lit.)

 

 

  • GHS signal: GHS02
 : P210 - P233 - P240 - P241 - P242 - P243