Supelco® Organic Reference Standard, Diisopentyl Phthalate
Codice catalogo 44263-250MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:250 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:605-50-5
- Descrizione:Diisopentyl phthalate
- Condizioni di conservazione:2...8 °C
- Descrizione classe di pericolo:H317 - H360FD - H400
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD00127736
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(3-methylbutyl) ester; Bis(3-methylbutyl) phthalate; Diisoamyl phthalate; NSC 17070; Phthalic acid diisopentyl ester
- Formula:C₁₈H₂₆O₄
- Peso molecolare:306,40
- Temperatura di conservazione:2...8 °C
- Punto di infiammabilità:166 °C
Specifiche
Informazioni su questo articolo
- GHS signal: GHS08, GHS07, GHS09
Caution: P201 - P273 - P280 - P302 + P352 - P308 + P313