Organic reference standard, Chlorodibromoacetic acid, analytical standard, Supelco®
Catalog # 442519.
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Conf:1
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:5278-95-5
- Descrizione:Chlorodibromoacetic acid
- Environmentally Preferable:
- Punto di fusione:99...102 °C (lit.)
- Formula:C₂HBr₂ClO₂
- Temperatura di conservazione:room temprature
- Descrizione:Chlorodibromoacetic acid
- Pk Info:100 mg/ampule