Organic reference standard, Bromodichloroacetic acid, analytical standard, Supelco®
Catalog # 442499.
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Conf:1
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:71133-14-7
- Descrizione:Bromodichloroacetic acid
- Punto di fusione:69...72 °C (lit.)
- Formula:BrCl₂CCOOH
- Temperatura di conservazione:room temprature
- Descrizione:Bromodichloroacetic acid