Supelco® Organic Reference Standard, Bis(4-Methylpentyl)Phthalate
41260-100MG
: Merck
:
- Conf:100 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:259139-51-0
- Descrizione:Bis(4-methylpentyl)phthalate
- Condizioni di conservazione:2...8 °C
- Descrizione classe di pericolo:H360FD
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD00072270
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Phthalic acid bis(4-methylpentyl) ester
- Formula:C₂₀H₃₀O₄
- Peso molecolare:334,45
- Temperatura di conservazione:2...8 °C
- GHS signal: GHS08
: P201 - P202 - P280 - P308 + P313 - P405 - P501