Organic reference standard, Benzophenone-9, analytical standard, Supelco®
Benzophenone-9, Analytical standard, 25 mg
Codice catalogo 94257-25MG
Nome del fornitore: Merck
Organic reference standard, Benzophenone-9, analytical standard, Supelco®
Codice catalogo 94257-25MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:25 mg
- Standard:Analytical standard
- Descrizione:Benzophenone-9
- Cat. No.:94257-25MG
- Formula:C₁₅H₁₂Na₂O₁₁S₂
- Descrizione:Benzophenone-9
- CAS No.:76656-36-5