Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Benzene solution
Benzene solution, 200 μg/ml in methanol, Certified reference material, TraceCERT®, 1
Nome del fornitore: Merck
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Benzene solution
Codice catalogo CRM48617
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Attenzione: P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Concentrazione:200 μg/ml in methanol
- Conf:1
- Standard:Certified reference material, TraceCERT®
- Descrizione:Benzene solution
- Peso molecolare:78,11
- Cat. No.:CRM48617
- M-Clarity quality level:MQ100
- Condizioni di conservazione:2...30 °C
- Descrizione classe di pericolo:H225 - H301 + H311 + H331 - H370
- Condizioni di spedizione:STD
- CAS No.:71-43-2
- Punto di infiammabilità:9,7 °C
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.