Supelco® Organic Reference Standard, Azodicarboxamide
Catalog # 79997-50MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Conf:50 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:123-77-3
- Descrizione:Azodicarboxamide
- Environmentally Preferable:
- Condizioni di conservazione:RT
- Descrizione classe di pericolo:H228 - H334
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD00007958
- M-Clarity quality level:MQ100
- Punto di fusione:220 - 225 °C (dec.) (lit.)
- Formula:NH₂CON=NCONH₂
- Peso molecolare:116,08
- Punto di infiammabilità:>200 °C
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS08
Caution: P210 - P240 - P241 - P261 - P280 - P304 + P340 + P312