Supelco® Organic Reference Standard, 4-Tert-Octylphenol Solution
32467-1ML
: Merck
:
- Conf:1 mL
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:140-66-9
- Descrizione:4-tert-Octylphenol solution
- Seq:01
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Descrizione classe di pericolo:H225 - H319 - H336
- Condizioni di spedizione:WICE
- N. MDL:MFCD00002368
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol solution
- Formula:C₁₄H₂₂O
- Peso molecolare:206,32
- Temperatura di conservazione:−20 °C
- Punto di infiammabilità:–17,0 °C - closed cup
- GHS signal: GHS02, GHS07
: P210 - P233 - P240 - P241 - P242 - P305 + P351 + P338