Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, 4-Tert-Octylphenol Diethoxylate Solution
Supelco® Organic Reference Standard, 4-Tert-Octylphenol Diethoxylate Solution
Catalog # 32886-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, 4-Tert-Octylphenol Diethoxylate Solution
Catalog # 32886-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • Conf:
    1 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • CAS No.:
    2315-61-9
  • Descrizione:
    4-tert-Octylphenol diethoxylate solution
  • Seq:
    01
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    H225 - H319 - H336 - H412
  • Condizioni di spedizione:
    STD
  • N. MDL:
    MFCD00134077
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    2-{2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy}ethanol
  • Formula:
    C₁₈H₃₀O₃
  • Peso molecolare:
    294,43
  • Temperatura di conservazione:
    −20 °C
  • Punto di infiammabilità:
    –17,0 °C - closed cup

Specifications

About this item

  • GHS signal: GHS02, GHS07
Caution: P210 - P233 - P240 - P241 - P273 - P305 + P351 + P338