Supelco® Organic Reference Standard, 4-Phenyl-1-Cyclohexene
Codice catalogo 05595-25MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:25 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:4994-16-5
- Descrizione:4-Phenyl-1-cyclohexene
- Environmentally Preferable:
- Condizioni di conservazione:2...8 °C
- Descrizione classe di pericolo:H302
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD00049188
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):3-Cyclohexen-1-ylbenzene; 4-Phenylcyclohexene
- Formula:C₁₂H₁₄
- Peso molecolare:158,24
- Temperatura di conservazione:2...8 °C
- Punto di infiammabilità:Not applicable
Specifiche
Informazioni su questo articolo
- GHS signal: GHS07
Caution: P301 + P312 + P330