Organic reference standard, 3-Methylcholanthrene, analytical standard, Supelco®
Codice catalogo 442388.
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:56-49-5
- Descrizione:3-Methylcholanthrene
- Punto di fusione:178...180 °C(lit.)
- Formula:C₂₁H₁₆
- Temperatura di conservazione:RT
- Descrizione:3-Methylcholanthrene
- Punto di ebollizione:280 °C/80 mmHg(lit.)
- Pk Info:50 mg/ampule
Specifiche
Informazioni su questo articolo
3-Methylcholanthrene, a potent polycyclic aryl hydrocarbon receptor agonist, which is a carcinogen that can be obtained as a byproduct of combustion of various organic substances like coal, garbage, gas and oil.
It suppresses the proliferation of human umbilical vascular endothelial cells.