Organic reference standard, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, analytical standard, Supelco®
Codice catalogo 73569-1G
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 g
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:2682-20-4
- Descrizione:2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
- Environmentally Preferable:
- M-Clarity quality level:MQ100
- Formula:C₄H₅NOS
- Descrizione:2-Methyl-4-isothiazolin-3-one