Supelco® Organic Reference Standard, 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene
07444-50MG
: Merck
:
- Conf:50 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:87-83-2
- Descrizione:2,3,4,5,6-Pentabromotoluene
- Condizioni di conservazione:2...8 °C
- Descrizione classe di pericolo:H315 - H319 - H335
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD00000060
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Pentabromotoluene
- Punto di fusione:285...286 °C (lit.)
- Formula:C₆Br₅CH₃
- Peso molecolare:486,62
- Temperatura di conservazione:2...8 °C
- Punto di infiammabilità:Not applicable
- GHS signal: GHS07
: P305 + P351 + P338