Kovac's indole reagent per microbiologia pH <1 (H₂O, 20 °C), Millipore®
Codice catalogo 1.09293.0100
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:100 mL
- Seq:2440
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Indole formation (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):+
- Indole formation (Proteus vulgaris ATCC 8427):+
- Indole formation (Enterobacter aerogenes ATCC 13048):-
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:149.19 g/mol
ADR:8 (3),II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
UN:2920
:GHS02
:GHS05
:GHS07
temperatura di conservazione:Refrigerata
Numero CAS:100-10-7
Formula:(CH₃)₂NC₆H₄CHO
Numero MDL:MFCD00003381