Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, opaque OptiPlates™
Microplates, opaque OptiPlates™
Marketsource
Nome del fornitore:   PerkinElmer
Microplates, opaque OptiPlates™
Nome del fornitore:  PerkinElmer
Marketsource
Certificates
Microplates, opaque OptiPlates™
3 varianti
Product Details & Documents
These plates are used for general isotopic, fluorescence, LANCE™, [FP]², AlphaScreen™ or luminescence assays.
  • Made of polystyrene
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • N. di pozzetti
    Colore
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • PERK6055270
    OptiiPlate™-96 F microplates
    OptiiPlate™-96 F microplates
    96
    nero
    Case of 50
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • PERK6005290
    OptiiPlate™-96 microplates
    OptiiPlate™-96 microplates
    96
    bianco
    Case of 50
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • PERK6005299
    OptiiPlate™-96 microplates
    OptiiPlate™-96 microplates
    96
    bianco
    Case of 200
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    Marketsource