Hemacolor® Rapid staining of blood smear soluzione III staining reagent, Sigma-Aldrich®
Catalog # 1.11957.2500
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
- Pk Info:Preparation Capacity 1250 - 5000 slides
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
Dichte:1.01 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur:Ambiente
:1