Hemacolor® Rapid staining of blood smear kit stain for hematology, per istologia, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Certificati
Informazioni su questo articolo
:
UN:1230
ADR:3 (6.1),
:GHS02
:GHS06
:GHS08
temperatura di conservazione:Ambiente
:1
Risultati dei test sulle specifiche
- Suitability for microscopy (Blood smear):passes test
- Erythrocytes:pink to brownish
- Nuclei:red-violet
- Eosinophilic granules:red to red-brown
- Neutrophilic granules:light violet
- Lymphocyte cytoplasm:Blue
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lottoMERC1.11661.0001_TDS_EN
Specifiche del prodotto
Merck The Color of Tissue Diagnostics
Letteratura sul prodotto
msds_111661 msds_111674