Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Microflex® 93-143
8,5 - 9, blu, 240 mm, 0,11 mm
Codice catalogo ANSE93-143/8.5-9
Nome del fornitore:   Ansell
Nitrile gloves, Microflex® 93-143
Codice catalogo ANSE93-143/8.5-9
Nome del fornitore:  Ansell
Nitrile gloves, Microflex® 93-143
Nitrile gloves, Microflex® 93-143
8,5 - 9, blu, 240 mm, 0,11 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Disposable nitrile gloves for a wide variety of industrial applications.
  • Ideal for use in most mid-duty applications
  • Textured throughout the palm to ensure good grip
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Ideal for use in automotive, chemical, electronics, food processing and services, janitorial services, machinery and equipment, pharmaceutical and life sciences and recycling industries.
 : EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III
Food contact approved
 : 100 gloves per dispenser.
Specifiche
  • Dimensione del guanto:
    8,5 - 9
  • Colore:
    blu
  • Lunghezza:
    240 mm
  • Seq:
    04
  • Spessore:
    0,11 mm
  • Monouso/riutilizzabile:
    monouso
  • Talcati/non talcati:
    Non talcati
  • Norma EN:
    EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • Cat. No.:
    ANSE93-143/8.5-9
  • Ambidestro/mano specifico:
    ambidestro
  • Approvati per il contatto con gli alimenti:
    +
  • Modello:
    93-143
  • Finitura:
    Textured fingers
  • Tipo polsino:
    Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103