Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Switzerland
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Sorbenti per cromatografia Flash
Sorbenti per HPLC
J.T.Baker® BAKERBOND®, Wide-Pore Prep Packing
J.T.Baker® BAKERBOND®, Wide-Pore Prep Packing
J.T.Baker® BAKERBOND®, Wide-Pore Prep Packing
Codice catalogo 7289-05
Nome del fornitore:
Avantor
Numero CAS:
Espandi l'immagine
J.T.Baker® BAKERBOND®, Wide-Pore Prep Packing
Codice catalogo 7289-05
Nome del fornitore:
Avantor
Numero CAS:
Specifiche
Dimensioni particelle:
15 µm
Conf:
500 g
Descrizione:
Wide-pore prep packing
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Dettagli del prodotto
Dettagli del prodotto