ContactUsLinkComponent
Fine dosage syringes, Omnifix®-F Duo
Fine dosage syringes, Omnifix®-F Duo
Codice catalogo BRAU9161465V
Nome del fornitore:  B. Braun
Fine dosage syringes, Omnifix®-F Duo
Codice catalogo BRAU9161465V
Nome del fornitore:  B. Braun
Specifiche
  • Ø est:
    0,5 mm
  • Tipo:
    Centric cone
  • Capacità:
    1 ml
  • Descrizione:
    With bi-packed needle 25 G, sterile
  • Lunghezza:
    16 mm
  • Graduazione della scala:
    0,01 ml
  • Conf:
    100
Specifiche
Informazioni su questo articolo
These fine dosage syringes are made of PP/PS. Plunger stopper with double sealing ring for slow aspiration and injection made of natural latex free synthetic material.
  • Highly transparent barrel with permanent marking
  • Safe plunger backstop
  • Easy aspiration up to maximum volume
  • Minimal residual volume
  • Latex free/PVC free
Certifications: According to EN ISO 7886-1, EN ISO 7864 and DIN 13097