MacConkey agar, MP Biomedicals
Codice catalogo ICNA091006017
Nome del fornitore: MP Biomedicals
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:500 g
- Descrizione:MacCONKEY agar
Specifiche
Informazioni su questo articolo
A preparation for the isolation of enteric bacilli based on the fermentation of lactose.
Ready for CE IVD labeling of clinical applications.
Caution: Research use only (RUO).