ContactUsLinkComponent
Terreni a fase inversa etile (C₂) a pori larghi, J.T. Baker® BAKERBOND®
Terreni a fase inversa etile (C₂) a pori larghi, J.T. Baker® BAKERBOND®
Catalog # 7199-00
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Terreni a fase inversa etile (C₂) a pori larghi, J.T. Baker® BAKERBOND®
Catalog # 7199-00
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • Dimensioni particelle:
    40 µm
  • Conf:
    100 g
  • Dimensioni pori:
    60 Å
  • Descrizione:
    Etile (C₂), BAKERBOND®