Confezioni di preparazione a pori larghi, J.T. Baker® BAKERBOND®
7248-00
: Avantor
:
- Dimensioni particelle:40 µm
- Conf:100 g
- Dimensioni pori:275 Å
- Descrizione:Ottadecile (C18), BAKERBOND®
- Seq:01
La confezione in scala ridotta è destinata all'uso a bassa pressione con una pompa peristaltica.