Orders LinkContactUsLinkComponent
TKN indicator solution
TKN indicator solution
TKN indicator solution, 50 mL
Codice catalogo 705-0112
Nome del fornitore:   Hach
TKN indicator solution
Codice catalogo 705-0112
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
TKN indicator solution
TKN indicator solution
TKN indicator solution, 50 mL
Numero CAS:  
Price
40.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Indicator solution for pH adjustment in total kjeldahl nitrogen determination by the Nessler method.
Confezione: Packed in a self-contained dropping bottle.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    50 mL
  • Descrizione:
    TKN indicator solution