ContactUsLinkComponent
Capsule filters, Polycap™ TF, Whatman™
undefined
Capsule filters, Polycap™ TF, Whatman™
  • Catalog No:
  • 516-0956
  • 515-0152
  • 516-0911
  • 516-0963
  • 516-4453
  • 516-4450
  • 516-4451
  • 516-0973
  • 516-0974
  • 516-0976
  • 516-0975
  • 515-0091
  • 516-0964
  • 515-0092
  • 516-0977
  • 515-0095
  • 515-0096
  • 516-0913
  • 515-0093
  • 516-0962
  • 515-0094
  • 516-0955
  • 516-0442
  • 516-0917
  • Superficie di filtrazione:
  • 500 cm²
  • 500 cm²
  • 500 cm²
  • 1000 cm²
  • 1000 cm²
  • 500 cm²
  • 500 cm²
  • 2000 cm²
  • 2000 cm²
  • 2000 cm²
  • 2000 cm²
  • 500 cm²
  • 1000 cm²
  • 500 cm²
  • 2000 cm²
  • 1000 cm²
  • 1000 cm²
  • 1000 cm²
  • 1000 cm²
  • 1000 cm²
  • 1000 cm²
  • 500 cm²
  • 500 cm²
  • 1000 cm²
  • Pressione max.:
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
Frequently Bought Together