Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer shake flasks, with DuoCap, WHEATON®
Erlenmeyer shake flasks, with DuoCap, WHEATON®
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Erlenmeyer shake flasks, with DuoCap, WHEATON®
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Certificates
Erlenmeyer shake flasks, with DuoCap, WHEATON®
Erlenmeyer shake flasks, with DuoCap, WHEATON®
9 varianti
Product Details & Documents
These Erlenmeyer flasks are made of lexan polycarbonate resin that has outstanding mechanical, optical, electrical and thermal properties.
  • Manufactured in a class 10000 cleanroom
  • DuoCAP® allows the option of sterile air exchange or a leak resistant seal
  • Certified pyrogen-, DNase- and RNase-free
  • Gamma irradiated, sterile to SAL 10-6
  • Re-autoclavable and reusable
  • Supports both aerobic and anaerobic culture
The resin conforms to flame retardant standards, is scratch resistant and retains clarity after gamma irradiation. It also meets the requirements of United States Pharmacopeia (USP) XXII Class VI.
Flasks fit all standard shaking incubator systems and can be placed on any platform.
Ideal for all suspension cell cultures, including baculovirus, microbial and algae cultures, as well as media preparation, storage and all related applications.
Informazioni per l'ordine: Both flasks are supplied standard with a patented vented DuoCap.
Confezione: Packaged particulate free and wrapped in an easy tear, sterile bag.
Product Family Options
Flat base
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Filettatura
    Tipo di chiusura
    Disponibilità
    Price
  • 125 ml
    38-430
    Tappo con sfiato
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST
    1 * 24 ST - SFr. 570.00
    SFr. 570.00
    1 * 24 ST
       SFr. 570.00
  • 500 ml
    38-430
    Tappo con sfiato
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 448.00
    SFr. 448.00
    1 * 12 ST
       SFr. 448.00
  • 1000 ml
    53B
    Tappo con sfiato
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 332.00
    SFr. 332.00
    1 * 6 ST
       SFr. 332.00
  • 2000 ml
    53B
    Tappo con sfiato
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 397.00
    SFr. 397.00
    1 * 6 ST
       SFr. 397.00
Baffled base
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Filettatura
    Tipo di chiusura
    Disponibilità
    Price
  • 250 ml
    38-430
    Tappo con sfiato
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 333.00
    SFr. 333.00
    1 * 12 ST
       SFr. 333.00
  • 500 ml
    38-430
    Tappo con sfiato
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 448.00
    SFr. 448.00
    1 * 12 ST
       SFr. 448.00
  • 1000 ml
    53B
    Tappo con sfiato
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 332.00
    SFr. 332.00
    1 * 6 ST
       SFr. 332.00
  • 2000 ml
    53B
    Tappo con sfiato
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 397.00
    SFr. 397.00
    1 * 6 ST
       SFr. 397.00
  • 3000 ml
    69B
    Tappo con sfiato
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - SFr. 527.00
    SFr. 527.00
    1 * 3 ST
       SFr. 527.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Colore
    Altezza
    Disponibilità
    Price
  • Polypropylene clamp for 2000 ml shake flask, Ø 169,1 mm
    Polypropylene clamp for 2000 ml shake flask, Ø 169,1 mm
    WHEAWPSFC2000
    blu
    89,57 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 270.00 SFr.