Rosso Nucleare Fast, Gurr™ colorante per microscopia
Codice catalogo 342094W
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Flacone in vetro
- Conf:25 g
- Seq:3308
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Dye content (spectrophotometrically):Min. 90 %
- Identity (Sodium):Passes test
- Identity (UV/VIS-Spectrum):Passes test
- Absorption max. λ 1 (Dimethyl sulfoxide):557 --> 559 nm
- Absorption max. λ 2 (Dimethyl sulfoxide):520 --> 522 nm
- Spec.Absorptivity (λ1max; 0.02 g/l;DMSO):380 --> 422
- Spec.Absorptivity (λ2max; 0.02 g/l;DMSO):383 --> 426
- TLC-Test:Passes test
- Loss on drying (110°C):Max. 5 %
- Suitability for microscopy:Passes test
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:357.28 g/mol
:1
Numero CAS:6409-77-4
Formula:C₁₄H₈NNaO₇S
Numero MDL:MFCD00078493