Orders LinkContactUsLinkComponent
Attached Lid Containers
Nome del fornitore:   MULTIROIR
Attached Lid Containers
Nome del fornitore:  MULTIROIR
Certificates
Attached Lid Containers
4 varianti
Product Details & Documents
These containers, with robust attached lids, are designed to stack when full and nest when empty. The recesses of the hinged lid ensure high stability.
  • Made of of heavy-duty polypropylene, rigid, robust and practical
  • Containers nest for maximum space usage with lids open
  • Blue
  • When empty, saves up to 75% valuable storage space
  • Easy to clean interiors
The attached lid containers can be secured with plastic seals and transported with trolleys.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 44 l
    600×400×250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 51.70
    SFr. 51.70
    1 * 1 ST
       SFr. 51.70
  • 60 l
    600×400×320 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 58.00
    SFr. 58.00
    1 * 1 ST
       SFr. 58.00
  • 68 l
    600×400×365 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 62.10
    SFr. 62.10
    1 * 1 ST
       SFr. 62.10
  • 78 l
    600×400×416 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 67.30
    SFr. 67.30
    1 * 1 ST
       SFr. 67.30
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Seals for attached lid container
    Seals for attached lid container
    216-2253
    giallo
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 66.00