Gram's decolourising solution contains acetone and 2-propanol
Codice catalogo 99502.5000
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:5 L
- Seq:5190
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Solution 50/50 (V/V):Clear liquid
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
UN:1993
ADR:3,II
:GHS02
:37348-17-7
Numero MDL:MFCD00240361