Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, PP
Pipette tips, PP
500 - 5000 µl, -, 160 mm, Clear, 1 bag of 200
Codice catalogo VITL146294
Nome del fornitore:   VITLAB
Pipette tips, PP
Codice catalogo VITL146294
Nome del fornitore:  VITLAB
Pipette tips, PP
Pipette tips, PP
500 - 5000 µl, -, 160 mm, Clear, 1 bag of 200
Price
SFr. 41.30
Log in per disponibilità
1 * 200 ST
Product Details & Documents
Slim shape pipette tips are suitable for pipetting into narrow vessels such as measuring flasks with NS 12/21. Polypropylene box with fitted lid.
  • High quality
  • Autoclavable 121 °C
  • Diameter: approx. 9,6 mm
The 5 ml tip is tested for VITLAB, BRAND and Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®.
Certifications: DIN EN 285
Confezione: Bulk tips are delivered in resealable bags to minimise the risk of contamination in the lab.
Specifiche
  • Confezione:
    1 bag of 200
  • Sterili:
    -
  • Volume:
    500 - 5000 µl
  • Lunghezza:
    160 mm
  • Colore puntale:
    Clear