Lactophenol blue solution stain (fungal), Sigma-Aldrich®
Codice catalogo 1.13741.0100
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:100 mL
- Seq:2440
- Pk Info:Preparation Capacity 100 slides
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
Densità:1.16 g/cm3 (20 °C)
UN:2821
ADR:6.1,
:M-Clarity™ quality level = MQ300
:GHS05
:GHS08
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
:1
Numero MDL:MFCD00146574