Tetramethylrhodamine methyl ester perchlorate (TMRM) ≥95% (by HPLC) suitable for fluorescence, Sigma-Aldrich®
Codice catalogo T5428-25MG
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:25 mg
- Seq:2315
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:500.93 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ200
temperatura di conservazione:Refrigerata
Numero CAS:115532-50-8
Formula:C₂₅H₂₅N₂O₃·ClO₄
Numero MDL:MFCD00274460